Drukuj
3-Hydroksy-3-metylobutanon 92%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone, 3-Hydroxy-3-methylbutan-2-one
121440250 121440050
ACRO121440250EA 1090 PLN
ACRO121440250 ACRO121440050
3-Hydroksy-3-metylobutanon 92%
3-Hydroksy-3-metylobutanon
Formuła: C₅H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 140…141 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,97 g/cm³
Temp. Zapłonu: 42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004460
Numer CAS: 115-22-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-073-1
Jednostka: 1224
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to light red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %
UV at 240 nm A: ≤0.02
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.00015 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered