Drukuj
5-Metylo-2-heksanon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Isoamyl methyl ketone, Methyl isoamyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22093.0100 8.22093.1000 8.22093.9046
8.22093.0100EA 154 PLN
8.22093.0100 8.22093.1000 8.22093.9046
5-Metylo-2-heksanon for synthesis, Sigma-Aldrich®
5-Metylo-2-heksanon
Formuła: C₇H₁₄O
MW: 114.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 144
Temp. topnienia: –74 °C
Gęstość: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 43
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008950
Numer CAS: 110-12-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-737-8
Jednostka: 2302
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 5.4 g/l (20 °C)
Melting Point -74 °C
Molar Mass 114.19 g/mol
Boiling Point 144 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5.3 hPa (20 °C)
Flash Point 43 °C
Refractive Index 1.4078 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 455 °C