5-Metylo-2-heksanon ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Isoamyl methyl ketone, Methyl isoamyl ketone
L17584.AE
L17584.AP
L17584.0F
L17584.AEEA
89.6
PLN
L17584.AE
L17584.AP
L17584.0F
5-Metylo-2-heksanon ≥99%
5-Metylo-2-heksanon
Purity: 99%
CAS No.: 110-12-3
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 41°(105°F)
Refractive Index: 1.4075
Melting Point: -74°
Boiling Point: 144-145°
Beilstein Reference: 506163
UN No.: 2302
MDL No.: MFCD00008950
Formuła:
C₇H₁₄O MW: 114.19 g/mol Temp. Wrzenia: 144…145 °C Temp. topnienia: –74 °C Gęstość: 0.812 Temp. Zapłonu: 41 °C (105 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008950 Numer CAS: 110-12-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-737-8 Jednostka: 2302 ADR: 3 III |