Drukuj
5-Metylo-2-heksanon 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
149660010 149660025
149660010.EA 424 PLN
149660010. 149660025.
5-Metylo-2-heksanon 99%
5-Metylo-2-heksanon
Formuła: C₇H₁₄O
Temp. Wrzenia: 144 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –74 °C
Gęstość: 0,81 g/cm³
Temp. Zapłonu: 41 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008950
Numer CAS: 110-12-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-737-8
Jednostka: 2302
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +16° to +23° (20°C, 589 nm) (c=1 in H2O)