Drukuj
4-Metylo-2-pentanon ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
25656.298EA 552 PLN
25656.298 25656.323 25656.367
4-Metylo-2-pentanon ≥98%, GPR RECTAPUR®
4-Metylo-2-pentanon
Formuła: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Temp. Wrzenia: 117,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –84 °C
Gęstość: 0,801 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 16 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008938
Numer CAS: 108-10-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-550-1
Jednostka: 1245
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %
IR Spectrum Passes test
Boiling point 115 - 117 °C
Density (20/4) 0.790 - 0.810
Evaporation residue Max. 0.02 %