Drukuj
4-Metylo-2-pentanon, EMPLURA®, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20820.2500 8.20820.9190
8.20820.2500EA 441 PLN
8.20820.2500 8.20820.9190
4-Metylo-2-pentanon, EMPLURA®, Supelco®
4-Metylo-2-pentanon
Formuła: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Temp. Wrzenia: 117,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –84 °C
Gęstość: 0,801 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 16 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008938
Numer CAS: 108-10-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-550-1
Jednostka: 1245
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM