Drukuj
4-Metylo-2-pentanon, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
8049.1000EA 395 PLN
8049.1000 8049.2500
4-Metylo-2-pentanon, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
4-Metylo-2-pentanon
Formuła: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Temp. Wrzenia: 117,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –84 °C
Gęstość: 0,801 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 16 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008938
Numer CAS: 108-10-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-550-1
Jednostka: 1245
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) (corrected for water) min. 99 %
Appearance clear
Color (APHA) max. 15
Residue after Evaporation max. 0.002 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0.002
Water (H2O) max. 0.1 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1