4-Metylo-2-pentanon ≥98.5% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98.5+%
CAS No.: 108-10-1
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 13°(55°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.801
Refractive Index: 1.3960
Appearance: Colourless
Odour: Mild
Melting Point: -84°
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 605399
Merck Reference: 14,5207
UN No.: 1245
MDL No.: MFCD00008938
Formuła:
(CH₃)₂CHCH₂COCH₃ Temp. Wrzenia: 117…118 °C Temp. topnienia: –84 °C Gęstość: 0,801 Temp. Zapłonu: 13 °C (55 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008938 Numer CAS: 108-10-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-550-1 Jednostka: 1245 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,5207 |