Drukuj
4-Metylo-2-pentanon 98.5+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK
423960010 423965000 423960025
ACRO423960010EA 387 PLN
ACRO423960010 ACRO423965000 ACRO423960025
4-Metylo-2-pentanon 98.5+% ACS
4-Metylo-2-pentanon
Formuła: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
MW: 100.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 117.4
Temp. topnienia: –84 °C
Gęstość: 0.8 g/cm³
Temp. Zapłonu: 14 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008938
Numer CAS: 108-10-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-550-1
Jednostka: 1245
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Titrable acid ≤0.002 meq/g