Drukuj
4-Metylo-2-pentanon 99+%, Electronic Grade residue-free
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
327920010 327920025
ACRO327920010EA 364 PLN
ACRO327920010 ACRO327920025
4-Metylo-2-pentanon 99+%, Electronic Grade residue-free
4-Metylo-2-pentanon
Formuła: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Temp. Wrzenia: 117,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –84 °C
Gęstość: 0,8 g/cm³
Temp. Zapłonu: 14 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008938
Numer CAS: 108-10-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-550-1
Jednostka: 1245
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.003 %
Chloride (Cl) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤10 ppb
Barium (Ba) ≤20 ppb
Copper (Cu) ≤10 ppb
Iron (Fe) ≤50 ppb
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm