Drukuj
4-Metylo-2-pentanon 99.5% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
255660010 255665000 255660025 255660100 255660250
ACRO255660010EA 387 PLN
ACRO255660010 ACRO255665000 ACRO255660025 ACRO255660100 ACRO255660250
4-Metylo-2-pentanon 99.5% for analysis
4-Metylo-2-pentanon
Formuła: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Temp. Wrzenia: 117,4 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –84 °C
Gęstość: 0,8 g/cm³
Temp. Zapłonu: 14 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008938
Numer CAS: 108-10-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-550-1
Jednostka: 1245
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Acidity ≤0.0004 meq/g
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm