Drukuj
4-Metylo-2-pentanon 99.5%, Spectrophotometric Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK
222170025 222175000 222170010
ACRO222170025EA 1020 PLN
ACRO222170025 ACRO222175000 ACRO222170010
4-Metylo-2-pentanon 99.5%, Spectrophotometric Grade
4-Metylo-2-pentanon
Formuła: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
MW: 100.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 117.4 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –84 °C
Gęstość: 0.8 g/cm³
Temp. Zapłonu: 14 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008938
Numer CAS: 108-10-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-550-1
Jednostka: 1245
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %