Drukuj
4,4-Dimetylo-2-pentanon 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
159710050 159710250 159711000
ACRO159710050EA 497 PLN
ACRO159710050 ACRO159710250 ACRO159711000
4,4-Dimetylo-2-pentanon 99%
4,4-Dimetylo-2-pentanon
Formuła: C₇H₁₄O
Temp. Wrzenia: 125…130 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –64 °C
Gęstość: 0,804 g/cm³
Temp. Zapłonu: 18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008854
Numer CAS: 590-50-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-685-2
Jednostka: 1224
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4025 to 1.4045 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %