Drukuj
3-Metylobutanon do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05966.0250 8.05966.1000 8.05966.9046 8.05966.9020
8.05966.0250EA 161 PLN
8.05966.0250 8.05966.1000 8.05966.9046 8.05966.9020
3-Metylobutanon do syntezy, Sigma-Aldrich®
3-Metylobutanon
Formuła: C₅H₁₀O
Temp. Wrzenia: 94 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –92 °C
Gęstość: 0,8046 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –3 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008919
Numer CAS: 563-80-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-264-3
Jednostka: 2397
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,06164
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 6 g/l (20 °C)
Melting Point -92 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 93 - 95 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 53.33 hPa (19.9 °C)
Flash Point -1 °C
Refractive Index 1.388 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 - 9 %(V)
Density 0.80 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 475 °C
Evaporation number 5.6