3-Metylobutanon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Isopropyl Methyl Ketone, 3-Methyl-2-butanone
B24527.AK
B24527.AU
B24527.AKEA
372
PLN
B24527.AK
B24527.AU
3-Metylobutanon ≥98%
3-Metylobutanon
Purity: 98%
CAS No.: 563-80-4
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.3880
Odour: Fruit-like
Melting Point: -92°
Boiling Point: 94-95°
Beilstein Reference: 1071238
Merck Reference: 14,6090
UN No.: 2397
MDL No.: MFCD00008919
Formuła:
C₅H₁₀O Temp. Wrzenia: 94…95 °C Temp. topnienia: –92 °C Gęstość: 0,805 Temp. Zapłonu: –1 °C (30 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008919 Numer CAS: 563-80-4 Numer WE (dawny EINECS): 209-264-3 Jednostka: 2397 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,6090 |