Drukuj
3-Metylobutanon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Isopropyl Methyl Ketone, 3-Methyl-2-butanone
218770010 218772500 218770051
ACRO218770010EA 1100 PLN
ACRO218770010 ACRO218772500 ACRO218770051
3-Metylobutanon 98%
3-Metylobutanon
Formuła: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 94
Temp. topnienia: –92 °C
Gęstość: 0.8 g/cm³
Temp. Zapłonu: 6 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008919
Numer CAS: 563-80-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-264-3
Jednostka: 2397
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,06164
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3855 to 1.3905 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %