3-Metylo-2-pentanon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A19999.09
A19999.14
A19999.18
A19999.09EA
697
PLN
A19999.09
A19999.14
A19999.18
3-Metylo-2-pentanon ≥98%
3-Metylo-2-pentanon
Purity: 98+%
CAS No.: 565-61-7
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 12°(53°F)
Refractive Index: 1.4 00
Boiling Point: 118-119°
Beilstein Reference: 635791
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00009336
Formuła:
C₆H₁₂O Temp. Wrzenia: 118…119 °C Gęstość: 0,815 Temp. Zapłonu: 12 °C (53 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009336 Numer CAS: 565-61-7 Numer WE (dawny EINECS): 209-282-1 Jednostka: 1224 ADR: 3,II |