Drukuj
3,3-Dimetylobutanon do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41645.0100 8.41645.0500
8.41645.0100EA 781 PLN
8.41645.0100 8.41645.0500
3,3-Dimetylobutanon do syntezy, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimetylobutanon
Formuła: C₆H₁₂O
Temp. Wrzenia: 106 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –53 °C
Gęstość: 0,803 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008846
Numer CAS: 75-97-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-920-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,07594
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 19 g/l (25 °C)
Melting Point -53 °C
Molar Mass 100.16 g/mol
Boiling Point 105 - 106 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 33 hPa (20 °C)
Flash Point 5 °C
Density 0.808 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid