Drukuj
3,3-Dimetylobutanon 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
131251000 131255000 131250025
ACRO131251000EA 509 PLN
ACRO131251000 ACRO131255000 ACRO131250025
3,3-Dimetylobutanon 96%
3,3-Dimetylobutanon
Formuła: C₆H₁₂O
Temp. Wrzenia: 106 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,8 g/cm³
Temp. Zapłonu: 5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008846
Numer CAS: 75-97-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-920-4
Jednostka: 1224
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,07594
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %