Drukuj
2,6-Dimetylo-4-heptanon ≥90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Diisobutyl Ketone
L16015.AE L16015.AP L16015.0F
L16015.AEEA 199 PLN
L16015.AE L16015.AP L16015.0F
2,6-Dimetylo-4-heptanon ≥90%
2,6-Dimetylo-4-heptanon
Purity: 90% (sum of 2,6-Dimethyl-4-heptanone & 4,6-Dimethyl-2-heptanone) CAS No.: 108-83-8 Molecular Formula: C9H18O Formula Weight: 142.24 Flash Point: 47°(117°F) Refractive Index: 1.4120 Odour: Unpleasant Melting Point: -42° Boiling Point: 163-173° Beilstein Reference: 1743163 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00008940
Formuła: C₉H₁₈O
Temp. Wrzenia: 163…173 °C
Temp. topnienia: –42 °C
Gęstość: 0,809
Temp. Zapłonu: 47 °C (117 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008940
Numer CAS: 108-83-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-620-1
Jednostka: 1224
ADR: 3,III