Drukuj
2,6-Dimetylo-4-heptanon, technical , remainder mainly 4,6-dimethyl-2-heptanone
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Diisobutyl Ketone
149440010 149440025 149440200
ACRO149440010EA 346 PLN
ACRO149440010 ACRO149440025 ACRO149440200
2,6-Dimetylo-4-heptanon, technical , remainder mainly 4,6-dimethyl-2-heptanone
2,6-Dimetylo-4-heptanon
Formuła: C₉H₁₈O
Temp. Wrzenia: 165 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –46 °C
Gęstość: 0,809 g/cm³
Temp. Zapłonu: 49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008940
Numer CAS: 108-83-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-620-1
Jednostka: 1157
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥15 % (4.6-Dimethyl-2-heptanone)