Drukuj
2,4-Dimetylo-3-pentanon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,4-Dimethylpentan-3-one, Diisopropyl ketone, Isobutyrone
159702500 159705000
ACRO159702500EA 305 PLN
ACRO159702500 ACRO159705000
2,4-Dimetylo-3-pentanon 98%
2,4-Dimetylo-3-pentanon
Formuła: C₇H₁₄O
MW: 114.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 124
Temp. topnienia: –80 °C
Gęstość: 0.8 g/cm³
Temp. Zapłonu: 15
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008918
Numer CAS: 565-80-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-294-7
Jednostka: 1224
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %