Aldehyd izowalerianowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 590-86-3
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CHO
Formula Weight: 86.13
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.3882
Odour: Fruit-like
Melting Point: -51°
Boiling Point: 91-93°
Beilstein Reference: 773692
Merck Reference: 14,5229
UN No.: 2058
MDL No.: MFCD00007014
Formuła:
C₅H₁₀O Temp. Wrzenia: 91…93 °C Temp. topnienia: –51 °C Gęstość: 0,800 Temp. Zapłonu: –1 °C (30 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007014 Numer CAS: 590-86-3 Numer WE (dawny EINECS): 209-691-5 Jednostka: 2058 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,5229 |