Drukuj
Aldehyd izowalerianowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Methylbutyraldehyde
163971000 163975000 163970025
ACRO163971000EA 127 PLN
ACRO163971000 ACRO163975000 ACRO163970025
Aldehyd izowalerianowy 98%
Aldehyd izowalerianowy
Formuła: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 90 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –28 °C
Gęstość: 0.796 g/cm³
Temp. Zapłonu: –5 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007014
Numer CAS: 590-86-3
Numer WE (dawny EINECS): 209-691-5
Jednostka: 2058
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,05250
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %