Drukuj
aldehyd izomasłowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
418110-100ML 418110-800ML
SIAL418110-100MLEA 527 PLN
SIAL418110-100ML SIAL418110-800ML
aldehyd izomasłowy, Sigma-Aldrich®
aldehyd izomasłowy
Formuła: C₄H₈O
MW: 72.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 64
Temp. topnienia: –65 °C
Gęstość: 0.794 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –24 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006980
Numer CAS: 78-84-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-149-6
Jednostka: 2045
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,05171