aldehyd izomasłowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01556.0100
8.01556.1000
8.01556.9020
8.01556.9040
8.01556.0100EA
133
PLN
8.01556.0100
8.01556.1000
8.01556.9020
8.01556.9040
aldehyd izomasłowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
aldehyd izomasłowy
Formuła:
C₄H₈O Temp. Wrzenia: 64 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –65 °C Gęstość: 0,794 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: –24 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006980 Numer CAS: 78-84-2 Numer WE (dawny EINECS): 201-149-6 Jednostka: 2045 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 13,05171 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 110 g/l (20 °C) |
Melting Point | -65 °C |
Molar Mass | 72.11 g/mol |
Boiling Point | 63 - 64.5 °C (1013 mbar) |
Vapor Pressure | 189 hPa (20 °C) |
Flash Point | -20 °C |
Explosion Limit | 1.6 - 11.0 %(V) |
Density | 0.79 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 165 °C |
Saturation concentration | 452 g/m3 |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |