aldehyd izomasłowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 78-84-2
Molecular Formula: C4H8O
Formula Weight: 72.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -24°(-11°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.794
Refractive Index: 1.3723
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Melting Point: -65°
Boiling Point: 63-65°
Beilstein Reference: 605330
Merck Reference: 14,5154
UN No.: 2045
MDL No.: MFCD00006980
Formuła:
C₄H₈O Temp. Wrzenia: 63…65 °C Temp. topnienia: –65 °C Gęstość: 0,794 Temp. Zapłonu: –24 °C (–11 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00006980 Numer CAS: 78-84-2 Numer WE (dawny EINECS): 201-149-6 Jednostka: 2045 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,5154 |