Drukuj
aldehyd izomasłowy 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyde
122510010 122510025 122510100
ACRO122510010EA 266 PLN
ACRO122510010 ACRO122510025 ACRO122510100
aldehyd izomasłowy 99+%
aldehyd izomasłowy
Formuła: C₄H₈O
MW: 72.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 63 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –65 °C
Gęstość: 0.79 g/cm³
Temp. Zapłonu: –24 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006980
Numer CAS: 78-84-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-149-6
Jednostka: 2045
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,05171
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3710 to 1.3745 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Free acid ≤1.0 % (Isobutyric acid)