2-Metylobutyraldehyd 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A19650.09
A19650.14
A19650.22
A19650.09EA
212
PLN
A19650.09
A19650.14
A19650.22
2-Metylobutyraldehyd 95%
2-Metylobutyraldehyd
Purity: 95%
CAS No.: 96-17-3
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 4°(39°F)
Refractive Index: 1.3919
Boiling Point: 94-96°
Beilstein Reference: 1633540
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00006984
Formuła:
C₅H₁₀O Temp. Wrzenia: 94…96 °C Temp. topnienia: –100 °C Gęstość: 0,806 Temp. Zapłonu: 4 °C (39 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006984 Numer CAS: 96-17-3 Numer WE (dawny EINECS): 202-485-6 Jednostka: 1989 ADR: 3,II |