Drukuj
2-Metylobutyraldehyd 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
304470500 304472500
ACRO304470500EA 286 PLN
ACRO304470500 ACRO304472500
2-Metylobutyraldehyd 95%
2-Metylobutyraldehyd
Formuła: C₅H₁₀O
Temp. Wrzenia: 90 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –100 °C
Gęstość: 0,805 g/cm³
Temp. Zapłonu: 4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006984
Numer CAS: 96-17-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-485-6
Jednostka: 3371
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.8 to 0.81 g/cm³
GC ≥94 %
Acid value ≤10 mg KOH/g