3-(Bromometylo)heptan 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Bromo-2-ethylhexane, 2-Ethylhexylbromide, 3-(Bromomethyl)heptane
305331000
305335000
ACRO305331000EA
326
PLN
ACRO305331000
ACRO305335000
3-(Bromometylo)heptan 95%
3-(Bromometylo)heptan
Formuła:
C₈H₁₇Br MW: 193.13 g/mol Temp. Wrzenia: 75…77 °C (16 mmHg) Gęstość: 1.08 g/cm³ Temp. Zapłonu: 69 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000220 Numer CAS: 18908-66-2 Numer WE (dawny EINECS): 242-659-9 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4530 to 1.4560 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |