Drukuj
1-bromo-2-metylobutan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Methylbutylbromide
403051000 403055000 403050050
ACRO403051000EA 149 PLN
ACRO403051000 ACRO403055000 ACRO403050050
1-bromo-2-metylobutan 99%
1-bromo-2-metylobutan
Formuła: C₅H₁₁Br
Temp. Wrzenia: 119 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –112 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³
Temp. Zapłonu: 32 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000253
Numer CAS: 107-82-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-522-9
Jednostka: 2341
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,05130
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4399 to 1.4419 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Acidity ≤0.1 % (as HBr)