1-bromo-2-metylopropan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 78-77-3
Molecular Formula: C4H9Br
Formula Weight: 137.02
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4350
Melting Point: -118°
Boiling Point: 90-92°
Solubility: Slightly soluble in water. Miscible with alcohol, ether
Beilstein Reference: 1730915
Merck Reference: 14,5135
UN No.: 2342
MDL No.: MFCD00000217
Formuła:
C₄H₉Br Temp. Wrzenia: 90…92 °C Temp. topnienia: –118 °C Gęstość: 1,255 Temp. Zapłonu: 18 °C (64 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000217 Numer CAS: 78-77-3 Numer WE (dawny EINECS): 201-141-2 Jednostka: 2342 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,5135 |