Drukuj
1-bromo-2-metylopropan 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
168835000 168830025 168831000
ACRO168835000EA 569 PLN
ACRO168835000 ACRO168830025 ACRO168831000
1-bromo-2-metylopropan 98+%
1-bromo-2-metylopropan
Formuła: C₄H₉Br
Temp. Wrzenia: 90…92 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –119 °C
Gęstość: 1,26 g/cm³
Temp. Zapłonu: 18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000217
Numer CAS: 78-77-3
Numer WE (dawny EINECS): 201-141-2
Jednostka: 2342
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,05152
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %