Drukuj
Bromek neopentylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
L03579.06 L03579.14
L03579.06EA 554 PLN
L03579.06 L03579.14
Bromek neopentylu ≥98%
Purity: 98% CAS No.: 630-17-1 Molecular Formula: (CH3)3CCH2Br Formula Weight: 151.05 Flash Point: 6°(42°F) Refractive Index: 1.4360 Boiling Point: 104-106° Beilstein Reference: 1730989 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000209
Formuła: C₅H₁₁Br
Temp. Wrzenia: 104…106 °C
Gęstość: 1,195
Temp. Zapłonu: 6 °C (42 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000209
Numer CAS: 630-17-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-132-5
Jednostka: 1993
ADR: 3,II