1,5-Dibromo-3-methylpentane ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20521.06
B20521.14
B20521.06EA
629
PLN
B20521.06
B20521.14
1,5-Dibromo-3-methylpentane ≥98%
1,5-Dibromo-3-methylpentane
Purity: 98+%
CAS No.: 4457-72-1
Molecular Formula: C6H12Br2
Formula Weight: 243.98
Flash Point: 101°(214°F)
Refractive Index: 1.5080
Boiling Point: 233°
MDL No.: MFCD00039200
Formuła:
C₆H₁₂Br₂ MW: 243.97 g/mol Temp. Wrzenia: 233 °C Gęstość: 1.58 Temp. Zapłonu: 101 °C (214 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039200 Numer CAS: 4457-72-1 |