Drukuj
n-undekan do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18629.0100 8.18629.0500 8.18629.0050
8.18629.0100EA 437 PLN
8.18629.0100 8.18629.0500 8.18629.0050
n-undekan do syntezy, Sigma-Aldrich®
n-undekan
Formuła: H₃C(CH₂)₉CH₃
Temp. Wrzenia: 196 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,7416 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008959
Numer CAS: 1120-21-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-300-6
Jednostka: 2330
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -26 °C
Molar Mass 156.31 g/mol
Boiling Point 195 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.6 hPa (20 °C)
Flash Point 60 °C
Explosion Limit 0.6 - 6.5 %(V)
Density 0.74 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 220 °C
Viscosity Kinematic  - 7 mm2/s (40 °C)