n-undekan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
31807.18
31807.30
31807.18EA
433
PLN
31807.18
31807.30
n-undekan ≥99%
n-undekan
Purity: 99%
CAS No.: 1120-21-4
Molecular Formula: C11H24
Formula Weight: 156.30
Flash Point: 60°(140°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.74
Refractive Index: 1.4173
Appearance: Colourless
Odour: Mild
Melting Point: -26°
Boiling Point: 196°
UN No.: 2330
MDL No.: MFCD00008959
Formuła:
H₃C(CH₂)₉CH₃ Temp. Wrzenia: 196 °C Temp. topnienia: –26 °C Gęstość: 0,74 Temp. Zapłonu: 60 °C (140 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008959 Numer CAS: 1120-21-4 Numer WE (dawny EINECS): 214-300-6 Jednostka: 2330 ADR: 3,III |