Drukuj
n-tridekan, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
91490-5ML 91490-50ML
91490-5MLEA 639 PLN
91490-5ML 91490-50ML
n-tridekan, Supelco®
n-tridekan
Formuła: H₃C(CH₂)₁₁CH₃
Temp. Wrzenia: 235,4 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,7564 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008979
Numer CAS: 629-50-5
Numer WE (dawny EINECS): 211-093-4
Jednostka: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43c42cf66160d11a4004d21e6323072eee43f1a5&vid=b0de72c4b3fd6d9c0ca28ae4c64885442caf2a11&prid=web&clid=SAPDAM