n-Trikozan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A14577.06
A14577.14
A14577.22
A14577.06EA
542
PLN
A14577.06
A14577.14
A14577.22
n-Trikozan ≥99%
n-Trikozan
Purity: 99%
CAS No.: 638-67-5
Molecular Formula: CH3(CH2)21CH3
Formula Weight: 324.64
Flash Point:
Formuła:
H₃C(CH₂)₂₁CH₃ Temp. Wrzenia: 199…200 °C (3 mmHg) Temp. topnienia: 47…50 °C Gęstość: 0,7969 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009350 Numer CAS: 638-67-5 Numer WE (dawny EINECS): 211-347-4 |