n-Triakontan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L05386.06
L05386.03
L05386.MD
L05386.06EA
1420
PLN
L05386.06
L05386.03
L05386.MD
n-Triakontan ≥99%
n-Triakontan
Purity: 99%
CAS No.: 638-68-6
Molecular Formula: CH3(CH2)28CH3
Formula Weight: 422.83
Flash Point: 237°(458°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 455°
Beilstein Reference: 1777281
MDL No.: MFCD00009410
Formuła:
H₃C(CH₂)₂₈CH₃ Temp. Wrzenia: 455 °C Temp. topnienia: 65…68 °C Gęstość: 0,7797 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 237 °C (458 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009410 Numer CAS: 638-68-6 Numer WE (dawny EINECS): 211-349-5 |