Drukuj
n-tetradekan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
87140-250ML 87140-50ML
SIAL87140-250MLEA 748 PLN
SIAL87140-250ML SIAL87140-50ML
n-tetradekan, Sigma-Aldrich®
n-tetradekan
Formuła: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
Temp. Wrzenia: 253,7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 6 °C
Gęstość: 0,7628 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008986
Numer CAS: 629-59-4
Numer WE (dawny EINECS): 211-096-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03064a29015d1e810f1e4350a7a6cd2dfe4713fd&vid=f4838a5686fe033622495a3bf280963555654d9a&prid=web&clid=SAPDAM