Drukuj
n-tetradekan, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tetradecane
MQ100
87139-25ML 87139-5ML
87139-25MLEA 1280 PLN
87139-25ML 87139-5ML
n-tetradekan, Supelco®
n-tetradekan
Formuła: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
MW: 198.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 253.7
Temp. topnienia: 6
Gęstość: 0.7628 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 102 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008986
Numer CAS: 629-59-4
Numer WE (dawny EINECS): 211-096-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c124cfa995e1ef65c776d85169de44fe2aff9d56&vid=e119c3b067c5fc1d87f9d9593cc3fb62303f39b0&prid=web&clid=SAPDAM