n-tetradekan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 629-59-4
Molecular Formula: C14H30
Formula Weight: 198.39
Flash Point: 99°(211°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.763
Refractive Index: 1.4290
Appearance: Colourless
Odour: Mild
Melting Point: 6°
Boiling Point: 252-254°
MDL No.: MFCD00008986
Formuła:
H₃C(CH₂)₁₂CH₃ Temp. Wrzenia: 252…254 °C Temp. topnienia: 6 °C Gęstość: 0,763 Temp. Zapłonu: 99 °C (211 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008986 Numer CAS: 629-59-4 Numer WE (dawny EINECS): 211-096-0 |