Drukuj
n-Tetrakontan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
87087-5G 87087-1G
SIAL87087-5GEA 2130 PLN
SIAL87087-5G SIAL87087-1G
n-Tetrakontan, Sigma-Aldrich®
n-Tetrakontan
Formuła: H₃C(CH₂)₃₈CH₃
Temp. topnienia: 82…83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015267
Numer CAS: 4181-95-7
Numer WE (dawny EINECS): 224-055-7