n-Tetrakontan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11274.02
11274.04
11274.02EA
657
PLN
11274.02
11274.04
n-Tetrakontan ≥97%
n-Tetrakontan
Purity: 97% min
CAS No.: 4181-95-7
Molecular Formula: C40H82
Formula Weight: 563.09
Physical Form: Flakes
Density: 0.779
Appearance: White
Melting Point: 80-84°
Boiling Point: 150°/0.001mm
Beilstein Reference: 1800152
MDL No.: MFCD00015267
Formuła:
H₃C(CH₂)₃₈CH₃ Temp. Wrzenia: 150 °C (0,001 mmHg) Temp. topnienia: 80…84 °C Gęstość: 0,779 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015267 Numer CAS: 4181-95-7 Numer WE (dawny EINECS): 224-055-7 |