Drukuj
n-Pentan ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
26185.297EA 304 PLN
26185.297 26185.322
n-Pentan ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
n-Pentane
Formuła: H₃C(CH₂)₃CH₃
Temp. Wrzenia: 35…36 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –130 °C
Gęstość: 0,63 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009498
Numer CAS: 109-66-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-692-4
Jednostka: 1265
ADR: 3,II
REACH: 01-2119459286-30
Klasyfikacja Merck : 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.0 %
Assay (C5 isomers) Min. 99.9 %
Acidity Max. 0.004 meq/g
Boiling point 35 - 37 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.625 - 0.632
Aromatics (as C6H6) Max. 50 ppm
Evaporation residue Max. 10 ppm
Total S (as SO4) Max. 50 ppm
Water Max. 100 ppm