Drukuj
n-Pentan, EMPLURA®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Pentane
MQ200
8.20957.1000 8.20957.2500 8.20957.9025
8.20957.1000EA 298 PLN
8.20957.1000 8.20957.2500 8.20957.9025
n-Pentan, EMPLURA®
n-Pentane
Formuła: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 35…36 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –130 °C
Gęstość: 0.63 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009498
Numer CAS: 109-66-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-692-4
Jednostka: 1265
ADR: 3 II
REACH: 01-2119459286-30
Klasyfikacja Merck : 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM