Drukuj
n-pentadekan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
76510-100ML 76510-25ML
SIAL76510-100MLEA 291 PLN
SIAL76510-100ML SIAL76510-25ML
n-pentadekan, Sigma-Aldrich®
n-pentadekan
Formuła: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
Temp. Wrzenia: 271 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 13…15 °C
Gęstość: 0,768 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 132 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008990
Numer CAS: 629-62-9
Numer WE (dawny EINECS): 211-098-1
Jednostka: 3295
ADR: 3,III