Drukuj
n-pentadekan, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-Pentadecane, Pentadecane
MQ100
76509-25ML 76509-5ML
76509-25MLEA 1340 PLN
76509-25ML 76509-5ML
n-pentadekan, Supelco®
n-pentadekan
Formuła: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
MW: 212.42 g/mol
Temp. Wrzenia: 271
Temp. topnienia: 13…15 °C
Gęstość: 0.768 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 132
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008990
Numer CAS: 629-62-9
Numer WE (dawny EINECS): 211-098-1
Jednostka: 3295
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b823a5d81fa846050a5d25e1ac8ce5765eeed7b&vid=4f461a0c4143d26d483347596050e7a1a51b2887&prid=web&clid=SAPDAM